Tlačiť
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-bromobenzaldehyde
OR2003-100G OR2003-25G OR2003-5G
APOSOR2003-100GEA 96.27 EUR
APOSOR2003-100G APOSOR2003-25G APOSOR2003-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota tavenia: 73…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741413
Číslo CAS: 158435-41-7