Tlačiť
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR20022-1G OR20022-5G
APOSOR20022-1GEA 27.88 EUR
APOSOR20022-1G APOSOR20022-5G
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Teplota varu: 212…215 °C
Teplota tavenia: 50…53 °C
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082583
Číslo CAS: 34338-96-0