Tlačiť
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Aminomethyl)-2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran
OR20015-1G OR20015-5G OR20015-10G
APOSOR20015-1GEA 96.13 EUR
APOSOR20015-1G APOSOR20015-5G APOSOR20015-10G
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine
Vzorec: C₇H₁₃NO₃
Mw: 159.19 g/mol
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082196
Číslo CAS: 14496-27-6