Tlačiť
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine, 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
OR20014-1G OR20014-5G
APOSOR20014-1GEA 0 EUR
APOSOR20014-1G APOSOR20014-5G
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06212875
Číslo CAS: 144900-57-2
OSN: 2735
ADR: 8,III