Tlačiť
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR200107-10G OR200107-25G
APOSOR200107-10GEA 107.75 EUR
APOSOR200107-10G APOSOR200107-25G
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₇H₅N₃O₃
Mw: 179.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00220274
Číslo CAS: 93-84-5