Tlačiť
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid HCl
OR20009-25G OR20009-5G OR20009-100G
APOSOR20009-25GEA 96.27 EUR
APOSOR20009-25G APOSOR20009-5G APOSOR20009-100G
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota tavenia: 135 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012812
Číslo CAS: 16179-97-8
EINECS: 240-316-8