Tlačiť
Thioridazine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR20007-25G OR20007-5G
APOSOR20007-25GEA 431.21 EUR
APOSOR20007-25G APOSOR20007-5G
Thioridazine hydrochloride 98%
Thioridazine hydrochloride
Vzorec: C₂₁H₂₇ClN₂S₂
Teplota tavenia: 161…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012655
Číslo CAS: 130-61-0
EINECS: 204-992-8
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III