Tlačiť
4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR200060-1G OR200060-5G
APOSOR200060-1GEA 94.53 EUR
APOSOR200060-1G APOSOR200060-5G
4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₈H₈N₂O
Mw: 148.17 g/mol
Teplota tavenia: 273…280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08274669
Číslo CAS: 19190-68-2