Tlačiť
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole-5-carbonitrile
OR200030-100MG OR200030-500MG
APOSOR200030-100MGEA 283.6 EUR
APOSOR200030-100MG APOSOR200030-500MG
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄ClN₃
Mw: 177.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08457981
Číslo CAS: 401567-00-8