Tlačiť
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR200016-1G OR200016-250MG OR200016-500MG
APOSOR200016-1GEA 589.63 EUR
APOSOR200016-1G APOSOR200016-250MG APOSOR200016-500MG
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄Cl₂N₂
Mw: 187.03 g/mol
Teplota tavenia: 207…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00091850
Číslo CAS: 4887-95-0