Tlačiť
N-Boc-4-piperidineethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-4-Piperidineethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, N-BOC protected
OR1989-25G OR1989-5G OR1989-1G
APOSOR1989-25GEA 111.36 EUR
APOSOR1989-25G APOSOR1989-5G APOSOR1989-1G
N-Boc-4-piperidineethanol
N-Boc-4-piperidineethanol
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₃
Mw: 229.3159 g/mol
Teplota varu: 120…150 °C/0.5mmHg
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427086
Číslo CAS: 89151-44-0