Tlačiť
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1978-1G OR1978-5G OR1978-10G
APOSOR1978-1GEA 26.55 EUR
APOSOR1978-1G APOSOR1978-5G APOSOR1978-10G
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂
Mw: 211.0600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08056208
Číslo CAS: 56051-32-2