Tlačiť
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Pyrrolidinopyridine
OR1965-100G OR1965-25G OR1965-5G
APOSOR1965-100GEA 149.81 EUR
APOSOR1965-100G APOSOR1965-25G APOSOR1965-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
Mw: 148.21 g/mol
Teplota tavenia: 54…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006415
Číslo CAS: 2456-81-7
OSN: 2923
ADR: 8+6.1 III