Tlačiť
1-Butyne
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR19587-100G OR19587-25G
APOSOR19587-100GEA 530.69 EUR
APOSOR19587-100G APOSOR19587-25G
1-Butyne
1-Butyne
Vzorec: C₄H₆
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 107-00-6
OSN: 2452
ADR: 2.1,