Tlačiť
5-Nitro-1,10-phenanthroline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR19583-25G OR19583-5G
APOSOR19583-25GEA 225.83 EUR
APOSOR19583-25G APOSOR19583-5G
5-Nitro-1,10-phenanthroline 98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Vzorec: C₁₂H₇N₃O₂
Teplota tavenia: 202…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004981
Číslo CAS: 4199-88-6