Oxalyldichlorid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR1957-1KG
OR1957-250G
APOSOR1957-1KGEA
754.91
EUR
APOSOR1957-1KG
APOSOR1957-250G
Oxalyldichlorid 98%
Oxalyldichlorid
Vzorec:
C₂Cl₂O₂ Teplota varu: 63…64 °C Teplota tavenia: –12 °C Hustota: 1,478 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000704 Číslo CAS: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 OSN: 2927 ADR: 6.1+8,II |