Tlačiť
Oxalyldichlorid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1957-1KG OR1957-250G
APOSOR1957-1KGEA 754.91 EUR
APOSOR1957-1KG APOSOR1957-250G
Oxalyldichlorid 98%
Oxalyldichlorid
Vzorec: C₂Cl₂O₂
Teplota varu: 63…64 °C
Teplota tavenia: –12 °C
Hustota: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000704
Číslo CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
OSN: 2927
ADR: 6.1+8,II