Tlačiť
2,4-Dimethylbenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR19563-100G OR19563-25G OR19563-500G
APOSOR19563-100GEA 39.74 EUR
APOSOR19563-100G APOSOR19563-25G APOSOR19563-500G
2,4-Dimethylbenzoic acid
2,4-Dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.18
Teplota varu: 267 °C
Teplota tavenia: 124…126 °C
Teplota vzplanutia: 154 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002480
Číslo CAS: 611-01-8
EINECS: 210-246-2