Tlačiť
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
OR19557-100G OR19557-25G OR19557-5G
APOSOR19557-100GEA 236.26 EUR
APOSOR19557-100G APOSOR19557-25G APOSOR19557-5G
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Teplota varu: 161 °C
Hustota: 0,901 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003182
Číslo CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
OSN: 2734
ADR: 8+3,II