Tlačiť
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
OR1955-100G OR1955-25G OR1955-250G
APOSOR1955-100GEA 49.74 EUR
APOSOR1955-100G APOSOR1955-25G APOSOR1955-250G
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Vzorec: C₆H₆O₄
Teplota varu: 95…98 °C/19mmHg
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008456
Číslo CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
OSN: 3265
ADR: 8,II