Tlačiť
3,4-Xylidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Dimethylaniline, 4-Amino-o-xylene
OR1954-1KG OR1954-250G
APOSOR1954-1KGEA 348.98 EUR
APOSOR1954-1KG APOSOR1954-250G
3,4-Xylidine 97%
3,4-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 226…228 °C
Teplota tavenia: 48…52 °C
Hustota: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007810
Číslo CAS: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
OSN: 3452
ADR: 6.1,II