Tlačiť
2,7-Dibromonaphthalene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR19537-10G OR19537-5G OR19537-25G
APOSOR19537-10GEA 69.8 EUR
APOSOR19537-10G APOSOR19537-5G APOSOR19537-25G
2,7-Dibromonaphthalene 98%
2,7-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Teplota tavenia: 139…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00238580
Číslo CAS: 58556-75-5
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III