Tlačiť
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminoethyl)-1-N-Boc-piperidine, 4-(2-Aminoethyl)piperidine, N1-BOC protected, tert-butyl 4-(2-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR19534-1G OR19534-5G
APOSOR19534-1GEA 89.85 EUR
APOSOR19534-1G APOSOR19534-5G
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038459
Číslo CAS: 146093-46-1
OSN: 3259
ADR: 8,III