Tlačiť
3-Butyne-1-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
OR1952-25G OR1952-100G OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA 24.95 EUR
APOSOR1952-25G APOSOR1952-100G APOSOR1952-500G
3-Butyne-1-ol
3-Butyne-1-ol
Vzorec: C₄H₆O
Teplota varu: 128…130 °C
Teplota tavenia: –63,6 °C
Hustota: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002955
Číslo CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
OSN: 1986
ADR: 3+6.1,III