Tlačiť
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-(dimethylamino)pyridine
OR19500-1G OR19500-5G
APOSOR19500-1GEA 66.49 EUR
APOSOR19500-1G APOSOR19500-5G
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Mw: 201.0600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11036210
Číslo CAS: 396092-82-3