Tlačiť
1-Propanesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR19492-100G OR19492-500G
APOSOR19492-100GEA 34.38 EUR
APOSOR19492-100G APOSOR19492-500G
1-Propanesulphonyl chloride 97%
1-Propanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₇ClO₂S
Teplota varu: 78…79 °C/15mmHg
Hustota: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007462
Číslo CAS: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
OSN: 3265
ADR: 8,II