Tlačiť
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1949-25G OR1949-5G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 227.92 EUR
APOSOR1949-25G APOSOR1949-5G APOSOR1949-100G
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 103 °C/2.5mmHg
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003332
Číslo CAS: 672-13-9