Tlačiť
3,5-Dichlorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR19487-25G OR19487-100G
APOSOR19487-25GEA 119.53 EUR
APOSOR19487-25G APOSOR19487-100G
3,5-Dichlorotoluene
3,5-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Teplota varu: 78…79 °C/9mmHg
Teplota tavenia: 24…26 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035819
Číslo CAS: 25186-47-4