Tlačiť
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-(Methoxymethyl)phenyl)acetic acid
OR19480-1G OR19480-250MG OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA 274.38 EUR
APOSOR19480-1G APOSOR19480-250MG APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.21 g/mol
Teplota tavenia: 47…49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08060493
Číslo CAS: 343880-24-0