Tlačiť
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
OR1945-100G OR1945-25G OR1945-5G
APOSOR1945-100GEA 91.33 EUR
APOSOR1945-100G APOSOR1945-25G APOSOR1945-5G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene 99%
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Vzorec: C₃₄H₂₈FeP₂
Mw: 554.39
Teplota tavenia: 181…183 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001422
Číslo CAS: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3