Tlačiť
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
OR1939-100G OR1939-25G OR1939-5G
APOSOR1939-100GEA 94.67 EUR
APOSOR1939-100G APOSOR1939-25G APOSOR1939-5G
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₈ClN₃O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00060205
Číslo CAS: 6293-87-4
OSN: 1325
ADR: 4.1,II