Tlačiť
4-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Nitrophenylhydrazinium chloride
OR1938-100G OR1938-25G OR1938-5G
APOSOR1938-100GEA 191.34 EUR
APOSOR1938-100G APOSOR1938-25G APOSOR1938-5G
4-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
4-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇N₃O₂·HCl
Teplota tavenia: 198…200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00040592
Číslo CAS: 636-99-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III