Tlačiť
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1-Methyl-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR1923-1G OR1923-250MG
APOSOR1923-1GEA 163.03 EUR
APOSOR1923-1G APOSOR1923-250MG
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BNO₂
Mw: 174.99 g/mol
Teplota tavenia: 108…112 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01114668
Číslo CAS: 191162-40-0