Tlačiť
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-hydroxyphenylboronic acid
OR1920-1G OR1920-5G
APOSOR1920-1GEA 107.9 EUR
APOSOR1920-1G APOSOR1920-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BBrO₃
Teplota tavenia: 196…200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00093408
Číslo CAS: 89598-97-0