Tlačiť
6-Aminopicolinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1917-25G OR1917-5G OR1917-100G
APOSOR1917-25GEA 119.53 EUR
APOSOR1917-25G APOSOR1917-5G APOSOR1917-100G
6-Aminopicolinic acid 98%
6-Aminopicolinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 295…315 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233711
Číslo CAS: 23628-31-1