Tlačiť
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
OR1912-5G OR1912-10G
APOSOR1912-5GEA 24.95 EUR
APOSOR1912-5G APOSOR1912-10G
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
2-Methoxyisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota tavenia: 197…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115718
Číslo CAS: 105596-63-2