Tlačiť
6-Hydroxypicolinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR1911-100G OR1911-25G
APOSOR1911-100GEA 218.71 EUR
APOSOR1911-100G APOSOR1911-25G
6-Hydroxypicolinic acid 95%
6-Hydroxypicolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11
Teplota tavenia: 270 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192220
Číslo CAS: 19621-92-2