Tlačiť
6-Bromopicolinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR1906-25G OR1906-5G OR1906-100G
APOSOR1906-25GEA 41.66 EUR
APOSOR1906-25G APOSOR1906-5G APOSOR1906-100G
6-Bromopicolinic acid
6-Bromopicolinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Mw: 202.01
Teplota tavenia: 188…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00093197
Číslo CAS: 21190-87-4