Tlačiť
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Triruthenium dodecacarbonyl, Ruthenium carbonyl
OR1902-1G OR1902-5G
APOSOR1902-1GEA 64.89 EUR
APOSOR1902-1G APOSOR1902-5G
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Vzorec: C₁₂O₁₂Ru₃
Mw: 639.33 g/mol
Teplota tavenia: 150 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011209
Číslo CAS: 15243-33-1