Tlačiť
Acetoxyacetyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1899-100G OR1899-25G OR1899-5G
APOSOR1899-100GEA 152.83 EUR
APOSOR1899-100G APOSOR1899-25G APOSOR1899-5G
Acetoxyacetyl chloride
Acetoxyacetyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Teplota varu: 55 °C/12mmHg
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011535
Číslo CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
OSN: 3265
ADR: 8,II