Tlačiť
1-Chloro-2-iodobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-1-iodobenzene
OR1893-100G OR1893-25G OR1893-500G
APOSOR1893-100GEA 49.74 EUR
APOSOR1893-100G APOSOR1893-25G APOSOR1893-500G
1-Chloro-2-iodobenzene 97%
1-Chloro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄ClI
Teplota varu: 234…235 °C
Teplota tavenia: 1 °C
Hustota: 1,952 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 111 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001033
Číslo CAS: 615-41-8
EINECS: 210-423-4