Tlačiť
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR18843-10G OR18843-5G OR18843-25G
APOSOR18843-10GEA 156.84 EUR
APOSOR18843-10G APOSOR18843-5G APOSOR18843-25G
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
Vzorec: C₁₃H₁₆O₂
Teplota varu: 102…103 °C/0,15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10697867
Číslo CAS: 2987-06-6