Tlačiť
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR18831-1G OR18831-5G
APOSOR18831-1GEA 27.88 EUR
APOSOR18831-1G APOSOR18831-5G
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Methyl-5-methylpicolinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 54…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11040648
Číslo CAS: 29681-38-7