Tlačiť
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Methyl-2,4,5-tribromothiophene
OR18820-10G OR18820-5G
APOSOR18820-10GEA 53.35 EUR
APOSOR18820-10G APOSOR18820-5G
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Vzorec: C₅H₃Br₃S
Teplota tavenia: 31 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00130086
Číslo CAS: 67869-13-0