Tlačiť
Phenylsilane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18813-100G OR18813-25G OR18813-5G
APOSOR18813-100GEA 473.73 EUR
APOSOR18813-100G APOSOR18813-25G APOSOR18813-5G
Phenylsilane 97%
Phenylsilane
Vzorec: C₆H₈Si
Teplota varu: 120 °C
Teplota tavenia: –68 °C
Hustota: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013478
Číslo CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
OSN: 3399
ADR: 4.3+3,II