Tlačiť
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1876-1G OR1876-250MG
APOSOR1876-1GEA 28.24 EUR
APOSOR1876-1G APOSOR1876-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
Mw: 227.88 g/mol
Teplota tavenia: 77…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047379
Číslo CAS: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
OSN: 2923
ADR: 8+6.1 III