Tlačiť
Sulphamoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18738-5G OR18738-1G
APOSOR18738-5GEA 31.57 EUR
APOSOR18738-5G APOSOR18738-1G
Sulphamoyl chloride
Sulphamoyl chloride
Vzorec: ClH₂NO₂S
Teplota tavenia: 40 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11519990
Číslo CAS: 7778-42-9
OSN: 3261
ADR: 8,II