Tlačiť
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR18736-1G OR18736-250MG
APOSOR18736-1GEA 355.3 EUR
APOSOR18736-1G APOSOR18736-250MG
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
Mw: 276.1358 g/mol
Teplota tavenia: 66…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12913983
Číslo CAS: 956229-86-0