Tlačiť
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
OR1873-100G OR1873-25G
APOSOR1873-100GEA 73 EUR
APOSOR1873-100G APOSOR1873-25G
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Vzorec: C₃H₈ClNO
Teplota tavenia: 85…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683887
Číslo CAS: 18621-18-6