Tlačiť
2-Amino-5-bromonicotinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1871-1G OR1871-5G
APOSOR1871-1GEA 24.95 EUR
APOSOR1871-1G APOSOR1871-5G
2-Amino-5-bromonicotinic acid 95%
2-Amino-5-bromonicotinic acid
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Teplota tavenia: 217…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01860227
Číslo CAS: 52833-94-0