Tlačiť
Kyselina 4-chlorbenzoová
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1870-1KG OR1870-500G
APOSOR1870-1KGEA 43.32 EUR
APOSOR1870-1KG APOSOR1870-500G
Kyselina 4-chlorbenzoová
Kyselina 4-chlorbenzoová
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Teplota varu: 275 °C
Teplota tavenia: 238…241 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002531
Číslo CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9